Przejdź do
ASK10
Zestaw do pobierania próbek przeciwciał z rodziny MMP/TIMP I
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
human
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
2530,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
form
liquid
species reactivity
human
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections
Immunoblotting
Immunoprecipitation
Paraffin Sections )
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Contains 20 µg of each antibody. Includes Anti-MMP-1 (Cat. No. IM35), Anti-MMP-2 (Cat. No. IM33), Anti-MMP-3 (Cat. No. IM36), Anti-MMP-9 (Cat. Nos. IM09 and IM37), Anti-TIMP-1 (Cat. No. IM32), and Anti-TIMP-2 (Cat. No. IM11). Please see individual product descriptions for more information. The antibodies to MMP-1, MMP-2, and MMP-3 recognize both latent and active forms.
Application
Frozen Sections Immunoblotting Immunoprecipitation Paraffin Sections
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ASK10-1EA04055977212761