Przejdź do
AP501F
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgM+IgG+IgA (H+L), koniugat FITC, zaadsorbowany gatunek
Chemicon®, from goat
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
biological source
goat
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną składającą się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Każda cząsteczka ma dwa miejsca wiązania antygenu. IgG ma 4 podklasy: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) i IgG4 (4%). IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Monomeryczna IgA stanowi 5-15% immunoglobulin w surowicy, podczas gdy dimeryczna IgA jest zlokalizowana na powierzchni błon śluzowych.
Immunogen
Epitop: Mysz IgM, IgG, IgA
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych mysimi paraproteinami IgM, IgG i IgA.
Application
Goat anti-Mouse IgM+IgG+IgA (H+L) Antibody, FITC conjugate, Species Adsorbed to przeciwciało przeciwko mysim IgM+IgG+IgA (H+L) do stosowania w testach ELISA i IF.
Immunofluorescencja: ≤ 1 µg/106 komórek
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Biochem/physiol Actions
Przeciwciało reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA. Absorbowany przez ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Physical form
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na połączonych mysich IgM+IgG+IgA kowalencyjnie związanych z agarozą. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AQ502FAP501RAP501B
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
TRITC conjugate, rhodamine conjugate
conjugate
biotin conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AP501F04053252743993