Kluczowe dokumenty
AP501R
Sigma-Aldrich
Kozie przeciwciało anty-Mysie IgM+IgG+IgA (H+L), koniugat TRITC, zaadsorbowany gatunek
Chemicon®, from goat
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
TRITC conjugate
rhodamine conjugate
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
IgG jest najliczniejszą immunoglobuliną składającą się z dwóch łańcuchów ciężkich i dwóch łańcuchów lekkich. Każda cząsteczka ma dwa miejsca wiązania antygenu. IgG ma 4 podklasy: IgG1 (66%), IgG2 (23%), IgG3 (7%) i IgG4 (4%). IgM stanowi około 10% immunoglobulin w surowicy. IgM (wraz z IgD) jest główną immunoglobuliną wyrażaną na powierzchni komórek B. Monomeryczna IgA stanowi 5-15% immunoglobulin w surowicy, podczas gdy dimeryczna IgA jest zlokalizowana na powierzchni błon śluzowych.
Specyficzność
Przeciwciało reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA, co wykazano za pomocą testu ELISA i cytometrii przepływowej. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Reaguje z ciężkimi i lekkimi łańcuchami mysich IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3 i IgA. Absorbowany przez ludzkie surowice i oczyszczone ludzkie paraproteiny. Minimalna reaktywność krzyżowa z ludzkimi immunoglobulinami.
Immunogen
Epitop: Mysz IgM, IgG, IgA
Przygotowane z połączonych surowic odpornościowych od kóz hiperimmunizowanych mysimi paraproteinami IgM, IgG i IgA.
Zastosowanie
Immunofluorescencja: ≤1 μg/10E6 komórek
ELISA
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To kozie przeciwciało anty-Mysie IgM+IgG+IgA (H+L), koniugat TRITC, adsorbowane gatunkowo jest zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, IF do wykrywania Mysich IgM+IgG+IgA (H+L).
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Postać fizyczna
Oczyszczony przez chromatografię powinowactwa na połączonych mysich IgM+IgG+IgA kowalencyjnie związanych z agarozą. Płyn w 1,0 ml PBS/NaN3.
Affinity Chromatography
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2°-8°C w sterylnych warunkach przez okres do dwunastu miesięcy od daty otrzymania. Nie zamrażać!
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2