Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160702
Form:
powder
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Mol wt:
Mw 8,460 Da
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human
Quality Level
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
Mw 8,460 Da
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Alfa-synukleina jest kodowana przez gen SNCA (znany również jako NACP, PARK1) u ludzi. Istnieją dwaj inni znani członkowie rodziny synuklein, beta- i gamma-synukleina. Zainteresowanie badaniami nad synukleiną rozpoczęło się wraz z odkryciem mutacji alfa-synukleiny w kilku rodzinach z autosomalną dominującą chorobą Parkinsona (PD). Alfa-synukleina ulega obfitej ekspresji w mózgu i występuje w klasycznej formie włókien amyloidowych w wewnątrzneuronalnych złogach ciał Lewy'ego w PD. Fizjologiczna funkcja synuklein nie jest dobrze poznana, ale wydaje się obejmować interakcje błonowe, a w szczególności odwracalne wiązanie z błonami pęcherzyków synaptycznych. Zgłoszono sprzeczne dowody dotyczące hamującego działania alfa-synukleiny na fosfolipazę D (PLD) (PMID 11821392 & 19146388). Klon Syn211, nr kat. Nr kat. 36-008-C wykrywa epitop w regionie od aminokwasu 121 do 125 i został użyty razem z klonem LB509, Nr kat. Nr kat. MABN824, do scharakteryzowania wzoru trawienia różnych form agregatów alfa-synkletyny przygotowanych in vitro (Guo, J.L., et al. 2013; PMID 23827677).
MEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQLGKNEE-
GAPQEGILEDMPVDPDNEAYEMPSEEGYQDYEPEA
Dodatkowy aminokwas (Met) jest przyłączony na N-końcu.
GAPQEGILEDMPVDPDNEAYEMPSEEGYQDYEPEA
Dodatkowy aminokwas (Met) jest przyłączony na N-końcu.
Źródło produktu: E. coli
Application
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Biały liofilizowany proszek. Rozpuścić w sterylnej wodzie w stężeniu 1 mg/ml. Daje to końcowe stężenie 20 mM Tris/HCI, pH 7,5, 100 mM NaCl.
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze od -20°C do -70°C przez okres do 2 tygodni w nierozcieńczonych porcjach. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania, aby uniknąć agregacji.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >95% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| biological source human | biological source - | biological source - | biological source human |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form solid |
| mol wt Mw 8,460 Da | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG549 | 04053252370878 |