Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3330,00 zł
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder | description - | description - | description recombinant, expressed in E. coli, N-terminal histidine tagged, ≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (gel scan and mass spectrometry) | assay ≥90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form powder | form solid | form lyophilized powder |
| Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?