Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
1410,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Metabotropowy receptor glutaminianu 5, peptyd kontrolny dla AB5675,
biological source
rat
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... Grm5(24418)
General description
Peptyd kontrolny metabotropowego receptora glutaminianu 5 (mGluR5).
Application
Blokowanie przeciwciał (AB5675)
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne stężenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neurotransmitters & Receptors
Physical form
Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| biological source rat | biological source rat | biological source rat | biological source rat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
| Gene Information rat ... Grm5(24418) | Gene Information rat ... SLC17A6(84487) | Gene Information - | Gene Information rat ... GAD2(24380) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Expression of metabotropic glutamate receptor mGluR5 in human dental pulp.
Yun Sook Kim,Young Jae Kim,Sang Kyoo Paik,Yi Sul Cho,Tae Geon Kwon,Dong Kuk Ahn et al.
Journal of Endodontics null
Research design for the project information for analysis of clinical care in the Academic Medical Center, Amsterdam.
H Prins,J H Zwetsloot-Schonk,H Buller
Medinfo. MEDINFO null
A H Iyo et al.
Neuroscience, 169(4), 1567-1574 (2010-07-06)
Several lines of evidence suggest a dysfunctional glutamate system in major depressive disorder (MDD). Recently, we reported reduced levels of metabotropic glutamate receptor subtype 5 (mGluR5) in postmortem brains in MDD, however the neurobiological mechanisms that induce these abnormalities are
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG374 | 04053252323331 |