Merck
AG252
GAD Peptide
control for AB1511, powder
Synonim(y):
GAD
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GAD, peptyd kontrolny dla AB1511,
biological source
rat
Quality Level
assay
>80%
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
rat ... GAD2(24380)
General description
Syntetyczny peptyd odpowiadający resztom aminokwasowym Cys + 572-585 szczurzego GAD65 (Erlander i in., 1991). Sekwencja aminokwasowa jest całkowicie zachowana w szczurzym GAD67, a peptyd znajduje się na C-końcu w obu formach enzymu. Sekwencja: [C]DFLIEEIERLGQDL.
Application
Blokowanie przeciwciał (AB1511)
Optymalne rozcieńczenie robocze musi zostać określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Physical form
Biały liofilizowany proszek. Rozpuszczalny w wodzie.
Preparation Note
Długotrwałe przechowywanie w temperaturze -20°C w szczelnie zamkniętym pojemniku ze środkiem osuszającym przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M G Erlander et al.
Neuron, 7(1), 91-100 (1991-07-01)
gamma-Aminobutyric acid (GABA) is the most widely distributed known inhibitory neurotransmitter in the vertebrate brain. GABA also serves regulatory and trophic roles in several other organs, including the pancreas. The brain contains two forms of the GABA synthetic enzyme glutamate
Louis-Etienne Lorenzo et al.
Nature communications, 11(1), 869-869 (2020-02-15)
Spinal disinhibition has been hypothesized to underlie pain hypersensitivity in neuropathic pain. Apparently contradictory mechanisms have been reported, raising questions on the best target to produce analgesia. Here, we show that nerve injury is associated with a reduction in the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AG25204053252516412