Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
1490,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Receptor dopaminy D2, peptyd kontrolny dla AB5084P,
Quality Level
biological source
human
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell based assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
28-aminokwasowa sekwencja peptydowa z ludzkiego D2 R w pętli cytoplazmatycznej #3. Sekwencja 28 aminokwasów jest wspólna zarówno dla długiej, jak i krótkiej formy.
Application
Do stosowania w blokowaniu barwienia AB5084P.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi być określone przez użytkownika końcowego.
Optymalne rozcieńczenie robocze musi być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Neurotransmitters & Receptors
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,5. Bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source mouse | biological source rat | biological source rat |
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
V A Boundy et al.
Molecular pharmacology, 43(5), 666-676 (1993-05-01)
Multiple subtypes of dopamine receptors with similar properties have been described. Ligands that have been shown to interact with a single subtype of receptor do not yet exist. The use of immunologic methods provides an alternative approach to distinguish receptors
Production and characterization of a monoclonal antibody to dopamine D2 receptor: comparison with a polyclonal antibody to a different epitope.
Farooqui, S M, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 184, 661-667 (1992)
F J Monsma et al.
Nature, 342(6252), 926-929 (1989-12-21)
Dopamine receptor belong to a large class of neurotransmitter and hormone receptors that are linked to their signal transduction pathways through guanine nucleotide binding regulatory proteins (G proteins). Pharmacological, biochemical and physiological criteria have been used to define two subcategories
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| AG221 | 04053252587924 |