Dokumenty
AG794
Sigma-Aldrich
Orexin-2 Receptor, control peptide for AB3094
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
stężenie
1 mg/mL
metody
cell based assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
19 amino acid peptide sequence from Rat Orexin 2 Receptor near the C-terminus.
Zastosowanie
For use in blocking the reactivity of AB3094.
Optimal working dilution must be determined by the end user.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Sakurai et al.
Cell, 92(4), 573-585 (1998-03-10)
The hypothalamus plays a central role in the integrated control of feeding and energy homeostasis. We have identified two novel neuropeptides, both derived from the same precursor by proteolytic processing, that bind and activate two closely related (previously) orphan G