Przejdź do
ABT405
Przeciwciało anty-KIF5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Kinesin heavy chain isoform 5A, Kinesin heavy chain neuron-specific 1, Neuronal kinesin heavy chain, NKHC, KIF5A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
1
2010,00 zł
Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KIF5A(3798)
General description
Izoforma 5A łańcucha ciężkiego kinezyny, znana również jako łańcuch ciężki kinezyny specyficzny dla neuronów 1 lub łańcuch ciężki kinezyny neuronalnej (NKHC) i kodowana przez nazwę genu KIF5A lub NKHC1, jest członkiem nadrodziny białek kinezyny (KIF). Białka te są silnikami zależnymi od mikrotubul, które przesuwają się wzdłuż mikrotubul i transportują organelle komórkowe i mRNA do różnych części komórki. W neuronach KIF5 pełni tę rolę w sposób anterograde z ciała komórki neuronalnej do zakończeń aksonalnych lub dendrytycznych. KIF5 została początkowo odróżniona od wszechobecnie wyrażanej kinezyny jako wysoce wzbogacona w podzbiory neuronów i selektywnie skoncentrowana w ciele komórki. KIF5 ma co najmniej trzy znane izoformy: KIF5A (117 kDa), KIF5B (39 kDa) i KIF5C (39 kDa). Uważa się, że mutacje w jednej z izoform KIF5 (KIF5A) są związane z dziedziczną paraplegią spastyczną
Zaobserwowano ~116 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego KIF5.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło KIF5 w komórkach K562.
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/mL z reprezentatywnej partii wykryło KIF5 w komórkach K562.
Anti-KIF5 Antibody to przeciwciało przeciwko KIF5 do stosowania w western blottingu, ICC i immunofluorescencji.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje wszystkie izoformy KIF5.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Affinity
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in K562 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KIF5 in K562 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN266HPA004469MABC155
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4F9.1, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Cecilia Caino et al.
Nature communications, 7, 13730-13730 (2016-12-20)
The role of mitochondria in cancer is controversial. Using a genome-wide shRNA screen, we now show that tumours reprogram a network of mitochondrial dynamics operative in neurons, including syntaphilin (SNPH), kinesin KIF5B and GTPase Miro1/2 to localize mitochondria to the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT40504053252944017