Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA004469
Sigma-Aldrich
Anti-KIF5A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kinesin heavy chain isoform 5A antibody produced in rabbit, Anti-Kinesin heavy chain neuron-specific 1 antibody produced in rabbit, Anti-NKHC antibody produced in rabbit, Anti-Neuronal kinesin heavy chain antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AQIAKPVRPGHYPASSPTNPYGTRSPECISYTNSLFQNYQNLYLQATPSSTSDMYFANSCTSSGATSSGGPLASYQKANMDNGNATDINDNRSDLPCGYEAEDQAKLFPLHQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF5A(3798)
Immunogen
Kinesin heavy chain isoform 5A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
KIF5A (kinesin family member 5A) koduje neuronalną podjednostkę łańcucha ciężkiego kinezy (KHC) kinezyny-1 należącej do nadrodziny kinezyn. Jest to dwugłowe białko motoryczne zaangażowane w transport aksonalny. Wykorzystuje hydrolizę ATP jako źródło energii do transportu ładunku wewnątrzkomórkowego w kierunku dodatnich końców mikrotubul w aksonach. Mutacja w KIF5A powoduje dziedziczną chorobę - paraplegię spastyczną. Stwierdzono zmiany w domenie motorycznej neuronalnego łańcucha ciężkiego kinezyny genu KIF5A.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86857
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yo-Tsen Liu et al.
Neurology, 83(7), 612-619 (2014-07-11)
To establish the phenotypic spectrum of KIF5A mutations and to investigate whether KIF5A mutations cause axonal neuropathy associated with hereditary spastic paraplegia (HSP) or typical Charcot-Marie-Tooth disease type 2 (CMT2). KIF5A sequencing of the motor-domain coding exons was performed in
K Hares et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 43(3), 227-241 (2016-01-21)
Understanding the causes of axonal pathology remains a key goal in the pursuit of new therapies to target disease progression in multiple sclerosis (MS). Anterograde axonal transport of many proteins vital for axonal viability is mediated by the motor protein
Kenji Kawaguchi
The Neuroscientist : a review journal bringing neurobiology, neurology and psychiatry, 19(4), 336-344 (2012-07-13)
Molecular protein motors play key roles in processes such as intracellular cargo transport and brain wiring, and failure of function can give rise to serious diseases. Kinesin-1, a member of the kinesin superfamily (also known as KIFs) is a two-headed
Evan Reid et al.
American journal of human genetics, 71(5), 1189-1194 (2002-10-02)
We have identified a missense mutation in the motor domain of the neuronal kinesin heavy chain gene KIF5A, in a family with hereditary spastic paraplegia. The mutation occurs in the family in which the SPG10 locus was originally identified, at
Kelly Hares et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 60(4), 1511-1524 (2017-10-25)
Defects in motor protein-mediated neuronal transport mechanisms have been implicated in a number of neurodegenerative disorders but remain relatively little studied in Alzheimer's disease (AD). Our aim in the present study was to assess the expression of the anterograde kinesin