Przejdź do
ABT288
Anty-PICALM
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein, Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μL
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
200 μL
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PICALM(8301)
General description
Białko montażowe klatryny wiążące fosfatydyloinozytol (UniProt: Q13492; znane również jako PICALM, Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia protein) jest kodowane przez gen PICALM (znany również jako CALM) (Gene ID: 8301) u człowieka. PICALM jest białkiem ulegającym wszechobecnej ekspresji, które kolokalizuje z klatryną w obszarze Golgiego. Zgłoszono pięć izoform PICALM, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. PICALM działa jako białko montażowe, które rekrutuje klatrynę i kompleks białek adaptorowych 2 (AP2) do błon komórkowych w miejscach tworzenia powlekanych dołków i montażu pęcherzyków klatryny. Może również odgrywać rolę w określaniu ilości błony, która ma zostać poddana recyklingowi, prawdopodobnie poprzez regulację wielkości klatki klatrynowej. Według doniesień jest on zaangażowany w endocytozę zależną od klatryny AP2 na złączu nerwowo-mięśniowym. Warianty PICALM są związane z chorobą Alzheimera i uważa się, że biorą udział w endocytozie i recyklingu prekursora białka amyloidowego i mogą wpływać na dysk choroby Alzheimera głównie poprzez modulowanie produkcji, transportu i usuwania peptydów beta-amyloidowych. (Ref.: Xu, W., et al. (2015). Mol Neurobiol. 52(1);399-413).
~61 kDa obserwowane; 70.76, 68.76, 66.39, 59.92 i 70.04 kDa obliczone odpowiednio dla izoform 1 do 5. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowej połowy ludzkiego białka montażowego klatryny wiążącego fosfatydyloinozytol (PICALM).
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło PICALM w lizacie komórek Jurkat.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PICALM w linii komórkowej ludzkiego gwiaździaka MOG-G-UVW (dzięki uprzejmości dr Rhian Thomas z Cardiff University).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii PICALM w lizacie komórek ludzkiego astrocytoma Mog-G-UVW i lizacie komórek HeLa (dzięki uprzejmości dr Rhian Thomas z Cardiff University).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło PICALM w lizacie ludzkich komórek neuroglejaka H4 i lizacie komórek neuroblastoma SH-SY5Y (dzięki uprzejmości dr Rhian Thomas z Cardiff University).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50-250 z reprezentatywnej partii wykryło PICALM w skrawkach tkanek ludzkiego jelita grubego i ludzkiej nerki.
Przeciwciało anty-PICALM, nr kat. Nr ABT288, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa PICALM w ludzkich komórkach i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko montażowe klatryny wiążące fosfatydyloinozytol (PICALM) w ludzkich komórkach. celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od C-końcowej połowy. Rozpoznaje wszystkie 5 izoform PICALM.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PICALM in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN465HPA019061HPA019053
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
UniProt accession no.
Q13492
UniProt accession no.
Q13492
UniProt accession no.
Q13492
UniProt accession no.
Q13492
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT28804054839352553
ABT288-25UL04054839512469