Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA019061
Sigma-Aldrich
Anti-PICALM antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Przeciwciało PICALM - Przeciwciało anty-PICALM wytwarzane u królika, Przeciwciało Picalm
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DIPDLSQAPSSLLDALEQHLASLEGKKIKDSTAASRATTLSNAVSSLASTGLSLTKVDEREKQAALEEEQARLKALKEQRL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PICALM(8301)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen Clathrin Assembly Lymphoid Myeloid Leukemia (CALM lub PICALM) jest mapowany na ludzkim chromosomie 11q14. Transkrypty PICALM ulegają wszechobecnej ekspresji.
Immunogen
Phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PICALM produkowane u królika zostało użyte w:
  • western blotting
  • immunobarwienie
  • immunofluorescencji
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Clathrin assembly lymphoid myeloid leukemia (CALM lub PICALM) działa jako adaptor endocytozy. Działa wraz z klatryną, adaptorem ptoteiną-2 i PIP2 (4,5-bisfosforan fosfatydyloinozytolu) w początkowych etapach inwazji powlekanego kanału na błonę. Reguluje wielkość i dojrzewanie pęcherzyków pokrytych klatryną. Białko fuzyjne PICALM-AF10 (ALL1-fused gene from chromosome 10 protein) jest zaangażowane w leukemogenezę związaną z t(10;11)(p13;q14). Polimorfizm w PICALM jest związany z chorobą Alzheimera i wpływa na wydajność pamięci epizodycznej w starszym wieku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74789
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Clathrin adaptor CALM/PICALM is associated with neurofibrillary tangles and is cleaved in Alzheimer?s brains
Ando K, et al.
Acta neuropathologica, 125(6), 861-878 (2013)
Central role for PICALM in amyloid-beta blood-brain barrier transcytosis and clearance
Zhao Z, et al.
Nature Neuroscience, 18(7), 978-978 (2015)
Beata Ferencz et al.
Psychology and aging, 29(2), 440-449 (2014-03-26)
PICALM, BIN1, CLU, and APOE are top candidate genes for Alzheimer's disease, and they influence episodic memory performance in old age. Physical activity, however, has been shown to protect against age-related decline and counteract genetic influences on cognition. The aims
Jacob L Mercer et al.
PloS one, 10(6), e0129776-e0129776 (2015-06-16)
PICALM (Phosphatidyl Inositol Clathrin Assembly Lymphoid Myeloid protein) is a ubiquitously expressed protein that plays a role in clathrin-mediated endocytosis. PICALM also affects the internalization and trafficking of SNAREs and modulates macroautophagy. Chromosomal translocations that result in the fusion of
Luciano Belcavello et al.
Molecular biology reports, 42(3), 611-616 (2014-11-02)
Alzheimer's disease (AD) is a complex neurodegenerative disorder and the primary cause of dementia in the elderly and causes a decrease in cognition, functionality, and behaviour. Genetic risk factors play an important role in the pathogenesis of AD. In this