Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki13 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH11(1009)
General description
Białko o pełnej długości ma masę cząsteczkową ~120 kDa, jednak rozszczepiony produkt ma masę cząsteczkową ~75-80 kDa (McCusker, C., et al. (2009) MBC. 20(1):78-89). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 reprezentatywnej partii tego przeciwciała wykryło kadherynę-11/OB w neuronach ludzkiej kory mózgowej i wzgórza, a także w komórkach Purkinjego i koszykowych w ludzkim móżdżku.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Cadherin-11/OB Cadherin in 10 µg of Human Thalamus Tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source goat | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone 16A, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABT283 | 04053252996146 |