Przejdź do
ABT268
Anty-Lipryna alfa 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
LAR-interacting protein 1, LIP-1, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting protein alpha-1, PTPRF-interacting protein alpha-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1700,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PPFIA1(8500)
General description
Lipryna alfa-1 (UniProt: Q13136; znany również jako LAR-interacting protein 1, LIP-1, Protein tyrosine phosphatase receptor type f polypeptide-interacting protein alpha-1, PTPRF-interacting protein alpha-1) jest kodowany przez gen PPFIA1 (znany również jako LIP1) (Gene ID: 8500) u człowieka. Lipryna alfa-1 należy do rodziny białek LAR (związanych ze wspólnym antygenem leukocytów) oddziałujących z fosfatazą tyrozynową (lipryną). Jest to białko cytoplazmatyczne, które reguluje demontaż zrostów ogniskowych. Tworzy homodimery i heterodimery z lipryną-alfa i lipryną-beta. Lipryny zawierają N-końcową domenę zwiniętej cewki i C-końcowy region homologii lipryny (LH) składający się z trzech domen sterylnego motywu alfa (SAM). Region N-końcowy działa jako region wiążący dla kilku białek synaptycznych. Wiadomo, że domeny SAM wiążą się zarówno z kinazami białkowymi, jak i fosfatazami. W komórkach tucznych lipryna alfa-1 ułatwia egzocytozę i rozprzestrzenianie się komórek.
Zaobserwowano ~160 kDa; obliczono 135,78 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Znakowany GST rekombinowany fragment 179 aminokwasów z wewnętrznego regionu ludzkiej lipryny alfa 1.
Application
Ta królicza poliklonalna anty-Lipryna alfa 1, nr kat. Nr ABT268 wykrywa liprynę alfa 1 w ludzkich komórkach. Został przetestowany do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykrywa liprynę alfa 1 u ludzi. Celuje w epitop w obrębie 179 aminokwasów z wewnętrznego regionu izoform 1 i 2.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liprin Alpha 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA001924WH0008497M10MABS1917
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... PPFIA1(8500)
Gene Information
human ... PPFIBP1(8496)
Gene Information
human ... PPFIA4(8497)
Gene Information
human ... NRIP1(8204)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
3B1, monoclonal
clone
6D7, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT26804054839199349