MABS1917
Anti-RIP140 Antibody, clone 6D7
clone 6D7, from mouse
Synonim(y):
Nuclear receptor-interacting protein 1, Nuclear factor RIP140, Receptor-interacting protein 140
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6D7, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ChIP: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NRIP1(8204)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected RIP140 in Chromatin Immunoprecitpiation applications (Hallberg, M., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(22):6785-95).
Jakość
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RIP140 in 10 µg of MCF7 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1