Przejdź do
ABT260
Przeciwciało anty-Amelogenina, izoforma X/AMELX
serum, from rabbit
Synonim(y):
Amelogenin, X isoform, Leucine-rich amelogenin peptide, LRAP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
porcine, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Amelx(11704)
General description
Amelogenina, izoforma X/AMELX, znana również jako bogaty w leucynę peptyd amelogeniny lub LRAP i kodowana przez gen AMELX/AMG/AMGX, jest ważnym białkiem w biomineralizacji zębów. AMELX wydaje się regulować tworzenie krystalitów podczas wydzielniczego etapu rozwoju szkliwa zębów. AMELX jest wydzielanym białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej, które ma wiele izoform. Co ciekawe, mutacje w białku AMELX są związane ze zmianami w mikrostrukturze szkliwa, które są powiązane z poważnymi chorobami zębów, a różne izoformy białka AMELX pomagają w zwiększaniu grubości szkliwa rozwijającego się zęba.
~23 kDa. Co najmniej 3 izoformy można zaobserwować w zakresie 19-23 kDa w ekstraktach kwasu szkliwa świni (Chang, J. Y., et al. (2013). J Cell Biol. 288(40):28952-289561.). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające mysiej amelogeninie, izoforma X/AMELX.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Amelogeninę, izoformę X/AMELX przy użyciu rekombinowanej mysiej Amelogeniny179.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Amelogeninę, izoformę X/AMELX w sferach DESC i lizatach pętli szyjki macicy (Chang, J. Y., et al. (2013). J Cell Biol. 288(40):28952-289561.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła Amelogeninę, izoformę X/AMELX w sferach DESC i pętlach szyjki macicy (Chang, J. Y., et al. (2013). J Cell Biol. 288(40):28952-289561.).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła amelogeninę, izoformę X/AMELX w normalnych ameloblastach w typie dzikim oraz w warstwie pseudostratyfikowanej i amorficznej macierzy myszy null (Rios, H., et al. (2005). Mol Cell. Biol. 25(24):11131-11144.).
Anti-Amelogenin, X isoform/AMELX Antibody to przeciwciało przeciwko amelogeninie do stosowania w western blottingu i IHC.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
ECM Proteins
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in pig enamel acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amelogenin, X isoform/AMELX in pig enamel acid extract.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1094AB2209ABE483
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
porcine, mouse
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
UniProt accession no.
P63277
UniProt accession no.
Q9HD67
UniProt accession no.
Q6P9S0
UniProt accession no.
P40630
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E E Smith et al.
Journal of dental research, 97(10), 1144-1151 (2018-06-08)
Tooth loss is a significant health issue currently affecting millions of people worldwide. Artificial dental implants, the current gold standard tooth replacement therapy, do not exhibit many properties of natural teeth and can be associated with complications leading to implant
Yikang Ji et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 250(10), 1505-1517 (2021-03-28)
Mutation in Odontogenesis-associated phosphoprotein (ODAPH) has been reported to cause recessive hypomineralized amelogenesis imperfecta (AI) in human. However, the exact role of ODAPH in amelogenesis is still unknown. ODAPH was identified as a novel constituent of the atypical basal lamina
Nelson Monteiro et al.
Biomaterials, 106, 167-179 (2016-08-28)
Tissue engineering and regenerative medicine technologies offer promising therapies for both medicine and dentistry. Our long-term goal is to create functional biomimetic tooth buds for eventual tooth replacement in humans. Here, our objective was to create a biomimetic 3D tooth
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABT26004053252976872