Merck
AB1094
Przeciwciało przeciw miozynie X
serum, from rabbit
Synonim(y):
Unconventionnal myosin-X, Unconventional myosin-10
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Conjugate:
unconjugated
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
GenBank accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYO10(4651)
General description
Miozyny to nadrodzina molekularnych białek motorycznych występujących w komórkach eukariotycznych. Białka motoryczne biorą udział w skurczu mięśni, cytokinezie, transporcie błonowym/pęcherzykowym krótkiego zasięgu i wielu innych procesach komórkowych. Miozyny są odpowiedzialne za ruchliwość opartą na aktynie, wykorzystując energię hydrolizy ATP do generowania siły i ruchu wzdłuż włókien aktyny. Istnieje wiele izoform miozyny, z których niektóre pełnią wyspecjalizowane funkcje w określonych typach komórek (takich jak mięśnie), podczas gdy inne izoformy są wszechobecne. Miozyna X należy do grupy izoform miozyny znanych jako niekonwencjonalne miozyny, które uczestniczą w procesach komórkowych, począwszy od transportu błonowego po sygnalizację i ruchliwość komórek. Miozyna X jest skoncentrowana na końcach filopodiów, a regiony bogate w miozynę X przemieszczają się do przodu i do tyłu wzdłuż filopodów (Berg, 2002). Wydaje się również, że miozyna X funkcjonuje w rzeczywistym tworzeniu filopodii (Bohil, 2006).
~ 108 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 936-953
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH do aminokwasów 936-953 ludzkiej miozyny X.
Application
Wykrywaj miozynę X za pomocą tego przeciwciała anty-miozynowego X zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Nr kat. Nr AB1094 rozpoznaje ludzką miozynę X.
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie 100% homologii sekwencji. Reaktywność z innymi gatunkami nie została przetestowana.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Po dostarczeniu, podzielić na użyteczne ilości, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej głowy/szyi.
Evaluated on a representative lot by Western blot on human head/neck lysate using Anti-Myosin X.
Legal Information
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB109404053252736438