Przejdź do
ABS88
Przeciwciało anty-fosfo-mTOR (Thr2164)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
DB, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr2164)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
General description
289 kDa obliczone
Ssaczy cel rapamycyny (mTOR), znany również jako FRAP, RAFT lub RAPT, jest wszechobecnie wyrażaną kinazą serynowo-treoninową, która należy do rodziny kinaz związanych z kinazą fosfoinozytydu 3 (PIKK). mTOR funkcjonuje jako efektor w szlaku PI3K i jest aktywowany przez kinazę Akt. mTOR reaguje na sygnały z czynników wzrostu i promuje syntezę białek leżącą u podstaw proliferacji komórek, poprzez aktywację kinazy S6 i hamowanie białka 4E-BP zaangażowanego w translację białek. Kilka badań sugeruje, że proliferacyjne funkcje mTOR mogą przyczyniać się do rozwoju raka.
Immunogen
Epitop: Fosforylowany Thr2164
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu mTOR fosforylowanemu przy Thr2164.
Application
Analiza Western Blot: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w lizacie komórek HEK293. (Ekim, B., et al. (2011). MCB. [Epub przed drukiem]).
Przeciwciało anty-mTOR jest przeciwciałem przeciwko fosfo-mTOR (Thr2164) do stosowania w Dot Blot, Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Kinases & Phosphatases
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje mTOR fosforylowany przy Thr2164.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Niemodyfikowane i fosforylowane peptydy mTOR
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and phosphorylated mTOR peptides were probed with Anti-phospho-mTOR (Thr2164) (1:1,000 dilution).
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABS79SAB4501038SAB4301415
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
dot blot: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
Gene Information
human ... MTOR(2475)
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
mTOR kinase domain phosphorylation promotes mTORC1 signaling, cell growth, and cell cycle progression.
Ekim, B; Magnuson, B; Acosta-Jaquez, HA; Keller, JA; Feener, EP; Fingar, DC
Molecular and cellular biology null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS8804053252696695