Przejdź do
ABS2099
Anty-STRN3
from rabbit
Synonim(y):
Cell cycle autoantigen SG2NA, S/G2 antigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Aby zapytać o ten produkt ABS2099, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... STRN3(29966)
General description
Striatyna-3 (UniProt: Q13033; znana również jako autoantygen cyklu komórkowego SG2NA, antygen S/G2) jest kodowana przez gen STRN3 (znany również jako GS2NA, SG2NA) (Gene ID: 29966) u człowieka. Striatin-3 jest białkiem wiążącym kalmodulinę, które wiąże kalmodulinę w sposób zależny od wapnia i może funkcjonować jako rusztowanie lub białko sygnalizacyjne. Opisano dwie izoformy Striatin-3, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Jej region wiążący kalmodulinę znajduje się w obrębie aminokwasów 166-183. Zawiera również region wiążący kaweolinę (aa 71-79), sześć powtórzeń WD i region zwiniętej cewki (aa 77-136). Domena coiled coil i podjednostka PP2A mogą tworzyć stabilny kompleks rdzeniowy o stechiometrii 2:2. Domena zwinięta striatiny-3 jest nowym typem podjednostki regulatorowej PP2A, która funkcjonuje jako rusztowanie do montażu kompleksu STRIPAK. PP2A i niektóre kinazy, takie jak centralna kinaza zarodkowa III (GCKIII), oddziałują ze striatyną, tworząc kompleks fosfatazy i kinazy oddziałującej ze striatyną (STRIPAK), o którym wiadomo, że reguluje wiele zdarzeń komórkowych. Wykazano, że striatyna-3 typu dzikiego silnie hamuje apoptozę w komórkach Jurkat indukowaną przez kinazę GCKIII MST3. Jednak zmutowane formy striatyny-3 nie wykazują tego efektu. (Ref.: Lu, Q., et al. (2004). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101(49); 17126-17131; Chen, C., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(14); 9651-61).
Zaobserwowano ~87 kDa; obliczono 87,21 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej Striatin-3. Sekwencja immunogenu jest zachowana zarówno w izoformach alfa, jak i beta.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło STRN3 w komórkach HeLa.
Anti-STRN3, nr kat. ABS2099, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa Striatin-3 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Striatin-3 w komórkach ludzkich i mysich. Celuje w epitop w obrębie 17 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected STRN3 in 10 µg of NIH3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA003392HPA017286ABC962
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... STRN3(29966)
Gene Information
human ... STRN3(29966)
Gene Information
human ... STRN(6801)
Gene Information
hamster ... Cdc45(100689362)
human ... CDC45(8318)
mouse ... Cdc45(12544)
rat ... Cdc45(287961)
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS209904054839402128
ABS2099-25UG04054839543630