Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA003392
Sigma-Aldrich
Anti-STRN3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cell-cycle autoantigen SG2NA antibody produced in rabbit, Anti-S/G2 antigen antibody produced in rabbit, Anti-Striatin-3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
YEPNVLAGTLVGHTDAVWGLAYSGIKNQLLSCSADGTVRLWNPQEKLPCICTYNGDKKHGIPTSVDFIGCDPAHMVTSFNTGSAVIYDLETSQSLVILSSQVDSGLQSNNHINRVVSHPTLPVTITAHEDRHIKFFDNKTGKMI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STRN3(29966)
Immunogen
Striatin-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen STRN3 (striatin, calmodulin binding protein 3) koduje białko należące do rodziny striatin, które zawiera wiele domen wiążących białka. Domeny te obejmują domenę wiążącą kalmodulinę, domenę typu coiled-coil, domenę wiążącą kalmodulinę Ca2+ oraz domenę typu WD-repeat, które ułatwiają dimeryzację członków tej rodziny i asocjację z innymi białkami, takimi jak kalmodulina i kalmodulina. Może funkcjonować jako białko sygnalizacyjne lub rusztowanie. Ko-precypituje z fosfatazą białkową 2A (PP2A) i sugeruje się, że kieruje podjednostkę katalityczną C PP2A do szlaków zależnych od Ca2+.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70639
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meihong Wong et al.
Cancer science, 105(12), 1526-1532 (2014-09-25)
The striatin family of proteins, comprising STRN, STRN3 and STRN4, are multidomain-containing proteins that associate with additional proteins to form a large protein complex. We previously reported that STRN4 directly associated with protein kinases, such as MINK1, TNIK and MAP4K4
F Castets et al.
The Journal of biological chemistry, 275(26), 19970-19977 (2000-04-05)
Striatin is an intracellular protein characterized by four protein-protein interaction domains, a caveolin-binding motif, a coiled-coil structure, a calmodulin-binding domain, and a WD repeat domain, suggesting that it is a signaling or a scaffold protein. Down-regulation of striatin, which is