Przejdź do
ABS1651
Przeciwciało przeciw S-transferazie glutationu A1/A2
serum, from rabbit
Synonim(y):
Glutathione S-transferase A1, Glutathione S-Transferase A1/A2, GST class-alpha member 1, Glutathione S-transferase Ya, Glutathione S-transferase Ya1, Glutathione S-transferase A1, N-terminally processed, Glutathione S-transferase A2, GST class-alpha memb
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gsta1(14857)
General description
S-transferaza glutationowa (GST) A1 (EC:2.5.1.18; UniProt P13745; GST Ya, GST Ya1, GST A1, GST class-alpha member 1) i GST A2 (UniProt P10648; GT41A, GST Ya2, GST A2, GST class-alpha member 2) są kodowane odpowiednio przez gen Gsta1 (Gene ID 14857) i gen Gsta2 (Gene ID 14858) u myszy. S-transferazy glutationowe stanowią rodzinę izozymów metabolicznych, które biorą udział w detoksykacji poprzez katalizowanie sprzęgania zredukowanej formy glutationu (GSH) z substratami ksenobiotycznymi. Rodzinę GST można podzielić na białka cytozolowe, mitochondrialne i mikrosomalne (znane również jako MAPEG). GST ssaków występują w postaci homodimerów lub heterodimerów. Poszczególne monomery zostały historycznie scharakteryzowane przez ich czwartorzędową strukturę i rozmiar, Yf (Mr 24 500), Yk (25 kDa), Ya1 (25,5 kDa), Ya2 (25,5 kDa), Yn (26,5 kDa), Yb1 (27 kDa), Yb2 (27 kDa) i Yc (28,5 kDa). Oznaczenie "Y" odnosi się do frakcji "Y" (w przeciwieństwie do frakcji "X i Z"), w której znaleziono je podczas oczyszczania za pomocą chromatografii Sephadex G75. Murine Ya1 i Ya2 różnią się tylko 11 z ich sekwencji (223 a.a./A1 lub 223 a.a./A2). Ponadto sekwencje GST Ya1/Ya2 są wysoce konserwatywne między gatunkami myszy i szczurów (>85% identyczności), podczas gdy mniejsza homologia sekwencji występuje w porównaniu z odpowiednimi białkami ludzkimi. Szczurzy dimer GST YaYa był historycznie określany jako "Ligandin" lub GST L, a stara nomenklatura odnosiła się również do ludzkiej klasy alfa GST A1-1, A1-2 i A2-2 jako, odpowiednio, B1B1, B1B2 i B2B2, gdzie B oznacza podstawowy.
~25 kDa obserwowane
Immunogen
Oczyszczona mysia wątrobowa S-transferaza glutationowa A1/A2.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:5000 z reprezentatywnej partii wykryło S-transferazę glutationową A1/A2 w 10 µg lizatu tkanki mysiego jądra i jelita cienkiego.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną aktywność S-transferazy glutationowej A1 i A2 (GSTA1/A2) w preparatach cytozolowych wątroby myszy na diecie wysokotłuszczowej (HF) w porównaniu z próbkami wątroby myszy na zwykłej diecie (Meakin, P.J., et al. (2014). Mol. Cell. Biol. 34(17):3305-3320).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła indukowaną antykarcynogenem ekspresję S-transferazy glutationowej A1 i A2 (GSTA1/A2) w preparatach cytozolowych wątroby myszy C57BL/6 otrzymujących dootrzewnową iniekcję beta-naftoflawonu (BNF), podczas gdy takiej indukcji nie zaobserwowano u szczepu myszy DBA/2 bez funkcjonalnego receptora węglowodorów arylowych (Ah) (McLellan, L.I., et al. (1991). Biochem. J. 276(Pt 2):461-469).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła indukowaną antyoksydantami ekspresję S-transferazy glutationowej A1 i A2 (GSTA1/A2) w preparatach cytozolowych wątroby myszy karmionych dietą z suplementacją 2(3)-t-butylo-4-hydroksyanizolem (BHA) w porównaniu z próbkami wątroby myszy bez suplementacji BHA (McLellan, L.I., and Hayes, J.D. (1989). Biochem. J. 263(2):393-402).
Anti-Glutathione S-Transferase A1/A2 Antibody to przeciwciało przeciwko S-transferazie glutationowej A1/A2 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Ta surowica odpornościowa nie jest w stanie odróżnić S-transferazy glutationowej A1 i A2, które mają ponad 95% homologii sekwencji (UniProt P13745 i P10648).
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse stomach tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Glutathione S-Transferase A1/A2 in 10 µg of mouse stomach tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7340ABS1653ABS1650
antibody form
serum
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
serum
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P10648, P13745
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P30711
UniProt accession no.
P04906
species reactivity
mouse
species reactivity
-
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Mods – modifications – small alterations can have a big impact on form and function. In the motorsports world, stock vehicles are modified to enhance their performance. Modifications, or mods, to the engine, drive train, intake and exhaust components add up to provide phenomenal performance gains that can be measured as horsepower and torque increases, which yield a competitive advantage, and result in reduced run times. In biology, proteins undergo modifications that alter their function. Some proteins require the modifications in order to perform their function effectively, whether it’s a pro-protein that is cleaved to produce an active enzyme, or a protein that is phosphorylated to facilitate a signaling process. Other proteins, such as histones, undergo modifications that regulate gene expression and alter cellular function. There are several post translational modifications such as acetylation, methylation, phosphorylation, and ubiquitination that impact protein function and activity. As a result, the analysis of proteins and their post-translational modifications are particularly important for the study of normal and disease-associated processes. New antibodies to detect phospho Histidines are now available from EMD Millipore."
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS165104055977297546