Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GSTT1(2952)
General description
Immunogen
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła znacząco podwyższone poziomy GSTT1 w preparatach cytozolowych wątroby od szczurów na diecie ubogiej w selen (McLeod, R., et al. (1997). Cancer Res. 57(19):4257-4266).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowany ludzki GSTT1, jak również endogenny ludzki GSTT1 w wielu próbkach tkanek od czterech zmarłych osób (Sherratt, P.J., et al. (1997). Biochem. J. 326 (Pt 3):837-846).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zróżnicowaną immunoreaktywność GSTT1 wśród komórek wątroby w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie skrawkach tkanki wątroby ludzkiej i mysiej (Sherratt, P.J., et al. (2002). Toxicol. Appl. Pharmacol. 179(2):89-97).
Signaling
Oxidative Stress
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected glutathione S-transferase theta-1 (GSTT1) in 10 µg of human liver tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... GSTT1(2952) | Gene Information human ... GSTT1(2952) | Gene Information - | Gene Information human ... GSTP1(2950) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABS1653 | 04055977301120 |