Przejdź do
ABN993
Anty-GHRH (somatoliberyna)
from sheep
Synonim(y):
Somatoliberin, Growth hormone-releasing factor, GRF, Growth hormone-releasing hormone
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, RIA
Citations:
-
biological source
sheep
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), radioimmunoassay: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Ghrh(29446)
General description
12,27 kDa obliczone.
Somatoliberyna (UniProt: P09916; znany również jako czynnik uwalniający hormon wzrostu, GRF, hormon uwalniający hormon wzrostu, GHRH) jest kodowany przez gen Ghrh (identyfikator genu: 29446) u szczura. GHRH F jest uwalniany przez podwzgórze i działa na adenohypophyse, stymulując wydzielanie hormonu wzrostu. Uwalnianie hormonu wzrostu z przysadki mózgowej zależy od wzajemnego oddziaływania między stymulującym działaniem GHRH i hamującym działaniem czynnika hamującego uwalnianie somatotropiny (SRiF) lub somatostatyny. Wykazano, że te dwa neurohormony są uwalniane we wzajemny sposób z wyrostka środkowego do krążenia wrotnego i powodują ultradianowy rytm uwalniania hormonu wzrostu. Potranslacyjne usunięcie peptydu sygnałowego (aa 1-19) i dwóch sekwencji propeptydowych (aa 20-30) i aa 75-104) uwalnia dojrzałą somatoliberynę o masie 43 aa (aa 31-73), która działa jako ligand stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu (GH) z przysadki mózgowej. Warianty receptorów dla GHRH znaleziono w kilku typach nowotworów, a antagoniści tych receptorów blokują wzrost guzów. Wady genu Ghrh są znaną przyczyną karłowatości, podczas gdy nadmierne wydzielanie kodowanego GHRH może prowadzić do gigantyzmu.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny liniowy peptyd sprzężony z BSA odpowiadający pierwszym 29 aminokwasom szczurzej somatoliberyny (GHRH).
Application
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła GHRH (somatoliberynę) w zastosowaniach testu radioimmunologicznego (Tannenbaum, G.S., et. al. (1990). Endocrinology. 127(6):3087-95).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GHRH (somatoliberynę) w zastosowaniach immunohistochemicznych (Tannenbaum, G.S., et. al. (1990). Endocrinology. 127(5):2551-60; Epelbaum, J., et. al. (1989). J Neuroendocrinol. 1(2):109-15).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła GHRH (somatoliberynę) w zastosowaniach immunofluorescencji (Stroh, T., et. al. (2009). J Neurosci. 29(25):8198-205).
Przeciwciało anty-GHRH (somatoliberyna), nr kat. ABN993, jest wysoce specyficznym owczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko somatoliberynie (GHRH) i zostało przetestowane w immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina) i teście radioimmunologicznym.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To owcze przeciwciało poliklonalne wykrywa somatolierinę (GHRH) w skrawkach mózgu myszy i szczurów. Celuje w epitop w obrębie pierwszych 29 aminokwasów.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Poliklonalna surowica odpornościowa owiec z 0,01% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse brain lateral hypothalamic region.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected GHRH (Somatoliberin) in mouse brain lateral hypothalamic region.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC567SAB1300905SAB1405868
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
sheep
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
antibody form
purified immunoglobulin
Gene Information
rat ... Ghrh(29446)
Gene Information
-
Gene Information
human ... GHRH(2691)
Gene Information
human ... GHRH(2691)
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN99304054839328831
ABN993-25UL04054839499197