Merck
MABC567
Przeciwciało anty-Somatoliberyna/GHRH, klon 1B4.2
clone 1B4.2, from mouse
Synonim(y):
Somatoliberin, Growth hormone-releasing factor, GRF, Growth hormone-releasing hormone, GHRH, Somatocrinin, Somatorelin, Sermorelin, Somatoliberin/GHRH
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1B4.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1B4.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Ludzki gen GHRH (znany również jako GHRF) (identyfikator genu 2691) koduje preproteinę Somatoliberin o masie 108 aa (UniProt P01286; znany również jako GHRH, GRF, czynnik uwalniający hormon wzrostu, hormon uwalniający hormon wzrostu, INN: Sermorelin, Sermorelin, Somatocrinin, Somatorelin). Potranslacyjne usunięcie peptydu sygnałowego (aa 1-20) i dwóch sekwencji propeptydowych (aa 21-31 i aa 76-108) uwalnia 44 aa dojrzałej somatoliberyny (aa 32-75), która działa jako ligand stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu (GH) z przysadki mózgowej. Wariantowe receptory GHRH występują w kilku typach nowotworów. Antagoniści takich receptorów hamują wzrost guzów. Wady genu GHRH powodują karłowatość, a nadmierne wydzielanie somatoliberyny jest związane z gigantyzmem.
Zaobserwowano ~12 kDa. Preprosomatoliberyna (obliczone 12,4 kDa); Prosomatoliberyna (obliczone 10,9 kDa); Dojrzała somatoliberyna (obliczone 10,4 kDa). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Dojrzała somatoliberyna
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji dojrzałej ludzkiej somatoliberyny.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Somatoliberin/GHRH w ludzkiej tkance kory mózgowej.
To przeciwciało anty-somatoliberyny, klon 1B4.2 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania GHRH.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że klon 1B4.2 będzie wykrywał prepro-, pro- i dojrzałą somatoliberynę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human lung tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Somatoliberin/GHRH in 10 µg of human lung tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABC56704055977175325