Przejdź do
ABN352
Przeciwciało anty-NENF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
NENF, Neuron derived neurotrophic factor, neudesin, CIR2, SPUF, SCIRP10
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NENF(29937)
General description
NENF jest wydzielanym białkiem, które ulega ekspresji w neuronach, ale nie w komórkach glejowych mózgu. Białko to wykazuje aktywność neurotroficzną w pierwotnie hodowanych mysich neuronach, ale nie wykazuje aktywności mitogennej w pierwotnie hodowanych mysich astrocytach. NENF aktywuje białko aktywowane mitogenem (MAP) i szlaki kinazy fosfotydyloinozytolu-3 i może być hamowany przez toksynę krztuścową, ale nie przez receptorowe kinazy tyrozynowe, co sugeruje, że NENF działa poprzez receptor sprzężony z Gi / białkiem.
~37 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu NENF.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 10 µg/ml tego przeciwciała z reprezentatywnej partii wykryło NENF w tkance nerki szczura.
Wykryj białko NENF za pomocą tego anty-NENF zatwierdzonego do stosowania w WB i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS i 0,02% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat ludzkiej tkanki nerkowej
Evaluated by Western Blot in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NENF in 15 µg of human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA026763SAB3500266MABN79
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... NENF(29937)
Gene Information
human ... NENF(29937)
Gene Information
human ... NENF(29937)
Gene Information
human ... BDNF(627)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN35204053252847592