Przejdź do
ABN207
Przeciwciało anty-DBN1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Drebrin, Developmentally-regulated brain protein, DBN1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, horse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DBN1(1627)
General description
Drebrin (białko mózgu regulowane przez rozwój) jest również znane pod nazwą genu DBN1. Drebiny znajdują się w cytoplazmie neuronów mózgu, a także w tkankach, w tym w sercu, łożysku, mięśniach szkieletowych, nerkach i trzustce. Drebina wiąże F-aktynę i bierze udział w mechanizmach rozwoju, migracji komórek, procesach neuronalnych i plastyczności dendrytów.
Zaobserwowano ~110 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa wynosi 71 kDa, jednak DBN1 wykazano jako pasmo ~110 kDa w Western blotting (Maezawa, I., et al. (2006). Novus Biologicals. 1-2).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu DBN1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:4000 z reprezentatywnej partii wykryło DBN1 w tkankach ludzkiego móżdżku i śródmózgowia szczura.
To przeciwciało DBN1 zostało zatwierdzone do stosowania w WB i IHC do wykrywania białka DBN1.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected DBN1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB15288
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB10140MABN833HPA056940
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
mouse, horse, human, rat
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
UniProt accession no.
Q16643
UniProt accession no.
Q07266
UniProt accession no.
Q07266
UniProt accession no.
Q16643
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN20704053252850783