Przejdź do
ABN20
Przeciwciało przeciwko receptorowi dopaminy D(1A)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
dopamine receptor D1, D(1A) dopamine receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
5
2190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Drd1(24316)
General description
Obserwuje się ~ 55 kDa
Uważa się, że sygnały dopaminergiczne modulują synapsy korowo-rdzeniowe na neuronach projekcyjnych kolczastych średnich, a ta plastyczność z kolei zmienia wzorce aktywności podczas uczenia się. Zakłada się, że zaburzenie tych procesów w modelach klinicznych i u gryzoni przyczynia się do uzależnienia od środków psychostymulujących, drgawek i zaburzeń ruchowych w chorobie Huntingtona (HD) i Parkinsona (PD). Receptor dopaminowy D1, znany również jako DRD1, jest najliczniejszym receptorem dopaminowym (z pięciu typów D1-D5) w ośrodkowym układzie nerwowym i jest krytycznie zaangażowany w te procesy i modulację zdarzeń, w których pośredniczy receptor D2. W połączeniu z białkiem G, receptor D1a stymuluje cyklazę adenylową i aktywuje kinazy białkowe zależne od cyklicznego AMP, w tym kluczowy przełącznik molekularny, DARPP-32.
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Liniowy peptyd szczurzego receptora dopaminy D(1A) sprzężony z KLH w domenie cytoplazmatycznej i wokół niej.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:300 z poprzedniej partii wykryło receptor dopaminy D(1A) w tkance mózgowej szczura.
Analiza ELISA: Testowany w teście ELISA na płytce pokrytej antygenem. Rozcieńczenie 1:100 z poprzedniej partii wykryło peptyd receptora dopaminy D(1A).
Przeciwciało przeciwko receptorowi dopaminy D(1A) wykrywa poziom receptora dopaminy D(1A) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH, WB, ELISA.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje receptor dopaminy D(1A).
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4, 150 mM NaCl) z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki jąder szczura
Evaluated by Western Blot in rat testis tissue lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected dopamine D(1A) receptor in 10 µg of rat testis tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: AB1765P;
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4500671ABN462MABN125
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2B9, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cell-type specific increases in female hamster nucleus accumbens spine density following female sexual experience.
Staffend, NA; Hedges, VL; Chemel, BR; Watts, VJ; Meisel, RL
Brain Structure &Amp; Function null
Gregory N Ruegsegger et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 31(12), 5371-5383 (2017-08-11)
Prenatal overnutrition affects development into adulthood and influences risk of obesity. We assessed the transgenerational effect of maternal Western diet (WD) consumption on offspring physical activity. Voluntary wheel running was increased in juvenile (4-7 wk of age), but decreased in
Andrea Stojakovic et al.
Brain sciences, 11(4) (2021-04-04)
Evidence suggests that nicotine and alcohol can each serve as a gateway drug. We determined whether prior nicotine and alcohol treatment would alter amphetamine reward. Also, we examined whether age and dopaminergic neurotransmission are important in this regard. Male and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN2004053252737930