MABN125
Anti-DRD4 Antibody, clone 2B9
clone 2B9, from mouse
Synonim(y):
D(4) dopamine receptor, D(2C) dopamine receptor, Dopamine D4 receptor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B9, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Drd4(13491)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected DRD4 in Ntera-2 cells and in rat brain neurons. (Wolstencroft, E.C., et al. (2007). J Mol Histol. 38(4):333-340.)
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DRD4 in 10µg of mouse brain tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse brain tissue lysate.
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1