Przejdź do
ABN1369
Receptor antysubstancji P
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Substance-P receptor, Neurokinin-1 receptor, NK-1 receptor, NK-1R, SPR, Tachykinin receptor 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1710,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
1710,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 lipca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TACR1(6869)
General description
Receptor substancji P (UniProt P25103; znany również jako receptor neurokininy-1, receptor NK-1, NK-1R, SPR, receptor tachykininy 1) jest kodowany przez gen TACR1 (znany również jako NK1R, TAC1R) (identyfikator genu 6879) u człowieka. NK-1, NK-2 i NK-3 to receptory, które pośredniczą w biologicznej aktywności tachykinin, w tym substancji P (SP), neurokininy A (NKA), neurokininy B (NKB), ranakininy, kassininy, neuropeptydu gamma i eledozyny, szeroko rozpowszechnionych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. SP wykazuje najwyższe powinowactwo do NK-1R (receptora substancji P) i wywiera swoje działanie biologiczne poprzez NK-1R, w tym uzależnienie, depresję, przewlekły stan zapalny i progresję raka. Opisano również udział NK-1R w ostrym zapaleniu trzustki poprzez pośredniczenie w neurogennym zapaleniu. Po stymulacji przez SP, NK-1R oddziałuje z wieloma białkami G, w tym G s, G q/11, G i/o, G 12 i G 13, generując drugie przekaźniki i aktywując cząsteczki efektorowe. Po związaniu NK-1R, SP indukuje zależną od klatryny internalizację kompleksu receptor-ligand, SP jest następnie degradowany, a receptor jest zawracany na powierzchnię komórki. NK-1R jest 7-przekaźnikowym (32-54, 65-86, 107-128, 149-169, 195-219, 249-270, 284-308) GPCR, posiadającym swój N-końcowy koniec (a.a. 1-31) po stronie zewnątrzkomórkowej i C-końcowy koniec (a.a. 309-407) po stronie cytoplazmatycznej. Istnieje druga alternatywnie splicowana ludzka izoforma NK-1R, w której brakuje C-końcowej domeny cytoplazmatycznej (brak a.a. 312-407). Forma o pełnej długości zwiększa wzrost komórek nowotworowych i stymuluje produkcję cytokin, które z kolei regulują w górę formę skróconą. Skrócona forma pośredniczy w złośliwości i jest bardziej obfita w komórkach nabłonka okrężnicy od pacjentów z rakiem związanym z zapaleniem okrężnicy. W komórkach nowotworowych receptor NK-1 jest zlokalizowany głównie na błonie plazmatycznej i w cytoplazmie, a czasami także w jądrze.
Zaobserwowano ~58 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 46,25/46,32/46,37 kDa (człowiek/mysz/szczur) z powodu glikozylacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej sekwencji ludzkiego receptora substancji P.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło receptor substancji P w skrawkach tkanki mózgowej człowieka, myszy i szczura.
Wykryj receptor substancji P za pomocą tego króliczego poliklonalnego przeciwciała przeciwko receptorowi substancji P, nr kat. Nr ABN1369, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne celuje w C-końcową sekwencję receptora substancji P. Region docelowy jest nieobecny w ludzkiej izoformie 2.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected substance P receptor in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB15810AB5060SAB4502913
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
guinea pig
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
unpurified
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Gene Information
human ... TACR1(6869)
Gene Information
human ... TAC1(6863)
Gene Information
human ... NK1R(6869)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN136904054839034657