Przejdź do
ABF219
Przeciwciało anty-SARM
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Sterile alpha and TIR motif-containing protein 1, Sterile alpha and Armadillo repeat protein, Sterile alpha motif domain-containing protein 2, SAM domain-containing protein 2, Tir-1 homolog
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SARM1(23098)
General description
Sterylne białko alfa i powtórzenie Armadillo (SARM), znane również jako Sterylne białko zawierające motyw alfa i TIR 1 (SARM1) i Sterylne białko zawierające domenę motywu alfa 2 (SAMD2), jest zaangażowane we wrodzoną odpowiedź immunologiczną. SARM blokuje zależną od TICAM1/TRIF aktywację czynników transkrypcyjnych i indukcję genów, bez wpływu na szlak zależny od MYD88 lub sygnalizację inną niż TLR. SARM ulega ekspresji w nerkach i wątrobie, przy niższych poziomach w łożysku.
Zaobserwowano ~89 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego SARM.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło SARM w komórkach Daudi.
Analiza immunofluorescencyjna: 2 µg/mL z reprezentatywnej partii wykryło SARM w komórkach Daudi.
Wykryj białko Sterile alpha & Armadillo repeat za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-SARM zatwierdzonego do stosowania w Western blotting, ICC i immunofluorescencji.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-końcowy fragment SARM.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek Daudi
Evaluated by Western Blotting in Daudi cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SARM in 15 µg of Daudi cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA019465HPA016800HPA019461
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:20-1:50
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:50-1:200
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABF21904053252879913