Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA019465
Sigma-Aldrich
Anti-SAMD9L antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Sterile alpha motif domain-containing protein 9-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
MSKQVSLPEMIKDWTKEHVKKWVNEDLKINEQYGQILLSEEVTGLVLQELTEKDLVEMGLPWGPALLIKRSYNKLNSKSPESDNHDPGQLDNS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SAMD9L(219285)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen SAMD9L (Sterile α motif domain-containing protein 9-like) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q21.2. Ulega on wszechobecnej ekspresji w ludzkich tkankach. Białko posiada amino-końcową domenę SAM (sterylny motyw α).
Immunogen
Sterile alpha motif domain-containing protein 9-like recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SAMD9L (Sterile α motif domain-containing protein 9-like) został zidentyfikowany jako gen supresorowy nowotworu. Jest on regulowany w dół u pacjentów z HCC (rak wątrobowokomórkowy) z zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). Brak SAMD9L powoduje przejście cyklu komórkowego G1-S i zwiększoną aktywność szlaku Wnt/β-kateniny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST75080
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qun Wang et al.
International journal of biological sciences, 10(8), 807-816 (2014-08-01)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is a highly malignant cancer with poor prognosis, and driver genes harboring genetic lesions and/or expression dysregulation contribute to hepatocarcinogenesis. Sterile Alpha Motif Domain-containing 9-like (SAMD9L) was a novel identified mutated gene in our previous study on
Bernice Nounamo et al.
Virology, 503, 94-102 (2017-02-06)
In humans, deleterious mutations in the sterile α motif domain protein 9 (SAMD9) gene are associated with cancer, inflammation, weakening of the immune response, and developmental arrest. However, the biological function of SAMD9 and its sequence-structure relationships remain to be
Catherine F Li et al.
BMC genomics, 8, 92-92 (2007-04-05)
Neoplasia can be driven by mutations resulting in dysregulation of transcription. In the mesenchymal neoplasm, aggressive fibromatosis, subtractive hybridization identified sterile alpha motif domain 9 (SAMD9) as a substantially down regulated gene in neoplasia. SAMD9 was recently found to be
Eric J Allenspach et al.
The Journal of experimental medicine, 218(5) (2021-03-17)
SAMD9L is an interferon-induced tumor suppressor implicated in a spectrum of multisystem disorders, including risk for myeloid malignancies and immune deficiency. We identified a heterozygous de novo frameshift variant in SAMD9L in an infant with B cell aplasia and clinical