Merck
ABE798
Przeciwciało anty-KPNA6
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Importin subunit alpha-7, Karyopherin subunit alpha-6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IF, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KPNA6(23633)
General description
Podjednostka alfa-7 importyny, znana również jako podjednostka alfa-6 karioferyny i kodowana przez nazwę genu KPNA6 lub IPOA7, jest członkiem rodziny alfa importyny. KPNA6 jest cytozolowym i heterodimerycznym kompleksem białkowym składającym się z podjednostek alfa i beta, odpowiedzialnym za kierowanie białek z sygnałami lokalizacji jądrowej do kompleksu porów jądrowych (NPC) poprzez wymagający energii, zależny od Rand mechanizm. Podjednostka alfa i importowany substrat wchodzą do jądra i gromadzą się w nukleoplazmie, podczas gdy podjednostka beta gromadzi się w NPC. KPNA6 należy do podrodziny w rodzinie KPNA, która obejmuje również IPOA5 i 6. Obniżenie poziomu KPNA6 poprzez ekspresję RNAi w komórkach HeLa silnie hamowało proliferację komórek, prawdopodobnie z powodu blokowania importu jądrowego określonych czynników niezbędnych do wzrostu i proliferacji komórek. KPNA6 oddziałuje również z białkiem Rev wirusa HIV-1 i promuje jego import jądrowy
Zaobserwowano ~63 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego KPNA6.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: 20 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło KPNA6 w komórkach HEK293.
Wykryj KPNA6 za pomocą tego przeciwciała anty-KPNA6 zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i immunofluorescencji.
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z innymi członkami rodziny importyn alfa.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KPNA6 in HEK293 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE79804053252945168