Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... XRCC6(2547)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło białko Ku70 w ludzkich komórkach raka prostaty i ludzkiej tkance jąder.
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lizat komórek HeLa
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ku70 Protein in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| Gene Information human ... XRCC6(2547) | Gene Information human ... XRCC6(2547) | Gene Information human ... XRCC6(2547) | Gene Information rabbit ... Ku80(7520) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ABE558 | 04053252906404 |