PLA0264
Rabbit anti-Ku80 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonim(y):
80kDa, 86 kDa podjednostka antygenu Ku, Autoantygen Ku, Białko naprawy DNA XRCC5, CTC85, CTCBF, KARP-1, KARP1, KU80, KUB2, Ku86, NFIV, Naprawa rentgenowska uzupełniająca wadliwą naprawę w komórkach chomika chińskiego 5, Podjednostka 2 helikazy DNA zależnej od ATP, Podjednostka 80 kDa helikazy DNA II zależnej od ATP, Podjednostka 85 kDa czynnika wiążącego skrzynkę CTC, TLAA, autoantygen tarczycy i tocznia, czynnik jądrowy IV, toczeń Ku białko autoantygenowe p86, Łączenie podwójnych pęknięć nici
Wybierz wielkość
2070,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2070,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100- 1:500
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
nr dostępu
NP_066964.1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
rabbit ... Ku80(7520)
Immunogen
Postać fizyczna
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)