Przejdź do
ABE496
Przeciwciało przeciwko specyficznej dla lizyny demetylazie 5C
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Lysine-specific demethylase 5C, Histone demethylase JARID1C, Jumonji/ARID domain-containing protein 1C, Protein SmcX, Protein Xe169
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KDM5C(8242)
General description
Specyficzna dla lizyny demetylaza 5C jest również nazywana demetylazą histonową JARID1C, białkiem 1C zawierającym domenę Jumonji/ARID, białkiem SmcX i białkiem Xe169. Specyficzna dla lizyny demetylaza 5C jest demetylazą histonową, która specyficznie celuje w trimetylowane i dimetylowane, ale nie monometylowane, ′Lys-4′ histonu H3, co czyni ją regulatorem kodu histonowego. Specyficzna dla lizyny demetylaza 5C jest zaangażowana w represję transkrypcji genów neuronalnych poprzez rekrutację deacetylaz histonowych i REST w ograniczających neurony elementach wyciszających i jest związana z opóźnieniem umysłowym, sprzężonym z chromosomem X, syndromicznym, typu Claesa-Jensena (MRXSCJ). Demetylaza 5C specyficzna dla lizyny ulega szerokiej ekspresji, a jej najwyższe poziomy występują w mózgu i mięśniach szkieletowych.
~170 kDa. Uniprot opisuje cztery izoformy o masie 176 kDa (izoforma 1), 175 kDa (izoforma 2), 171 kDa (izoforma 3) i 155 kDa (izoforma 4). W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi w pobliżu N-końca ludzkiej specyficznej dla lizyny demetylazy 5C.
Application
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg tego przeciwciała immunoprecypitowało specyficzną dla lizyny demetylazę 5C w 10 µg lizatu ludzkiej tkanki hipokampa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło specyficzną dla lizyny demetylazę 5C w ludzkiej tkance żołądka.
Wykryj JARID za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała przeciwko specyficznej dla lizyny demetylazie 5C, zatwierdzonego do stosowania w western blottingu, IP i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Biochem/physiol Actions
Oczekuje się, że to przeciwciało będzie reagować ze wszystkimi czterema znanymi izoformami w oparciu o projekt immunogenu.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human hippocampus tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Lysine-specific demethylase 5C in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1082ABE203MABE979
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE49604053252926075