Przejdź do
ABE386
Przeciwciało przeciwko homologowi Flightless-1
serum, from rabbit
Synonim(y):
Protein flightless-1 homolog, Fli1, Anti-Flightless-1 homolog Antibody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
1650,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FLII(2314)
General description
Ssakowy homolog drosophila flightless-1 jest kodowany przez gen FLII u człowieka (znany również jako FLI, Fli1 lub FLIL). Ludzki homolog flightless-1 (Flii) zawiera szesnaście 23-aminokwasowych powtórzeń bogatych w leucynę (LRR) w swojej N-końcowej połowie i domenę podobną do gelsoliny (GLD) w swojej C-końcowej połowie, składającą się z sześciu segmentowych powtórzeń typowych dla wielu członków rodziny gelsolin. Flii wchodzi w interakcje z aktyną i "białkiem związanym z FLI LRR" (FLAP) poprzez odpowiednio domenę GLD i LRR (PMID 9525888). Wykazano również, że Flii oddziałuje z czynnikiem transkrypcyjnym reagującym na glukozę, białkiem wiążącym element reagujący na węglowodany (ChREBP), zarówno poprzez domeny LRR, jak i GLD, i działa jako negatywny regulator ChREBP w komórkach nowotworowych (PMID 24055811). Zwiększony poziom Flii obserwuje się w pęcherzowej skórze pacjentów z epidermolysis bullosa acquisita (EBA), a nadekspresja Flii u myszy transgenicznych powoduje opóźnione tworzenie bariery naskórkowej u zarodków i zmniejszoną ekspresję białek ścisłego połączenia (TJ), a także upośledzoną funkcję bariery u dorosłych myszy transgenicznych (PMID 24375017).
~144 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu homologowi Flightless-1.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wykryła homolog Flightless-1 w IP (Prof. D. Pallas, Emory University).
Wykryj Fli1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-Flightless-1 homolog zatwierdzonego do stosowania w western blottingu i IP.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in A431 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Flightless-1 homolog in 10 µg of A431 cell lysate.
Other Notes
Zastępuje: MABF195; MABE530
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA008903HPA007084SAB2100822
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q13045
UniProt accession no.
Q13045
UniProt accession no.
Q13045
UniProt accession no.
Q01543
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE38604053252933868