Merck
HPA007084
Sigma-Aldrich
Anti-FLII antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
FLI, FLIL, Fli1, MGC39265
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLII(2314)
Immunogen
Protein flightless-1 homolog recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Sekwencja
KDSAQDDQAKQVLKGMSDVAQEKNKKQEESADARAPSGKVRRWDQGLEKPRLDYSEFFTEDVGQLPGLTIWQIENFVPVLVEEAFHGKFYEADCYIVLKTFLDDSGSLNWEIYYWIGGEATLDKKACSAI
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FLII (Flightless I homolog) to nowe białko wiążące aktynę należące do rodziny gelsolin. Odgrywa ważną rolę w organizacji aktyny podczas rozwoju Drosophila. Składa się z 6-krotnych powtórzeń segmentowych gelsoliny i amino-końcowego przedłużenia 16 tandemowych powtórzeń bogatych w leucynę (LRR). Łączy powtórzenia bogate w leucynę i superrodziny gelsolin podczas cytoszkieletu aktyny. Mutacja w FLII powoduje zespół ciągłej delecji genów, zespół Smitha-Magenisa (SMS).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71089
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Young-Ho Lee et al.
Molecular and cellular biology, 24(5), 2103-2117 (2004-02-18)
Hormone-activated nuclear receptors (NR) activate transcription by recruiting multiple coactivator complexes to the promoters of target genes. One important coactivator complex includes a p160 coactivator (e.g., GRIP1, SRC-1, or ACTR) that binds directly to activated NR, the histone acetyltransferase p300
Y T Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 273(14), 7920-7927 (1998-05-09)
Flightless-I (fliI) is a novel member of the gelsolin family that is important for actin organization during Drosophila embryogenesis and myogenesis. Drosophila fliI and the human homolog FLI both contain the classic gelsolin 6-fold segmental repeats and an amino-terminal extension
K S Chen et al.
American journal of human genetics, 56(1), 175-182 (1995-01-01)
The Smith-Magenis syndrome (SMS) appears to be a contiguous-gene-deletion syndrome associated with a proximal deletion of the short arm of chromosome 17 in band p11.2. The spectrum of clinical findings includes short stature, brachydactyly, developmental delay, dysmorphic features, sleep disturbances
Hadir Marei et al.
Nature communications, 7, 10664-10664 (2016-02-19)
The small GTPase Rac1 has been implicated in the formation and dissemination of tumours. Upon activation by guanine nucleotide exchange factors (GEFs), Rac1 associates with a variety of proteins in the cell thereby regulating various functions, including cell migration. However