Przejdź do
ABE2889
Anty-fosfo 4E-BP1 (Ser83)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1, eIF4E-binding protein 1, Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1, PHAS-I
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pSer83)
Gene Information
human ... EIF4EBP1(1978)
General description
Białko 1 wiążące eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4E (UniProt: Q13541; znane również jako 4E-BP1, eIF4E-binding protein 1, Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1, PHAS-I) jest kodowane przez gen EIF4EBP1 (Gene ID: 1978) u człowieka. 4E-BP1 jest represorem inicjacji translacji, który reguluje aktywność EIF4E poprzez zapobieganie jego gromadzeniu się w kompleksie eIF4F. Pośredniczy w regulacji translacji białek przez hormony, czynniki wzrostu i inne bodźce, które sygnalizują poprzez szlaki kinazy MAP i mTORC1. 4E-BP1 jest fosforylowany na resztach serynowych i treoninowych w odpowiedzi na insulinę, EGF i PDGF. Niefosforylowany 4E-BP1 silnie wiąże się z eIF4E; jednak fosforylowany 4E-BP1 nie wiąże się z eIF4E. Uważa się, że 4E-BP1 działa jako czynnik hamujący przeżycie i proliferację komórek nowotworowych ze względu na jego rolę jako negatywnego regulatora translacji zależnej od czapeczki. Chociaż 4E-BP1 służy jako dobrze scharakteryzowany substrat mTORC1, sugeruje się, że niezależna od mTOR fosforylacja 4E-BP1 jest również związana z opornością komórek nowotworowych na inhibitory kinazy mTOR. (Ref.: Shang, ZF et al (2012). Cell Cycle 11(18): 3463 3471).
Zaobserwowano ~19 kDa; obliczono 12,58 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: nieznany
Liniowy peptyd odpowiadający 13 aminokwasom otaczającym fosfo-serynę 83 z ludzkiego białka 1 wiążącego czynnik 4E inicjacji translacji eukariotycznej (4E-BP1).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo 4E-BP1 (Ser83) w tkance FFPE MCC (dzięki uprzejmości dr Yuan Chang z University of Pittsburgh).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła fosfo 4E-BP1 (Ser83) w komórkach HeLa zatrzymanych Nocodazolem (Velasquez, C., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(30):8466-71).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła fosfo 4E-BP1 (Ser83) w komórkach HEK293 i U2OS (Velasquez, C., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(30):8466-71).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo 4E-BP1 (Ser83) w komórkach HeLa zatrzymanych Nocodazolem, GST-4E-BP1 traktowanych lizatem mitotycznym HeLa (Velasquez, C., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(30):8466-71).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła fosfo 4E-BP1 (Ser83) w komórkach Hela traktowanych Nocodazolem (dzięki uprzejmości dr Yuan Chang z University of Pittsburgh).
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo 4E-BP1 (Ser83) w tkance FFPE MCC (dzięki uprzejmości dr Yuan Chang z University of Pittsburgh).
Anty-fosfo 4E-BP1 (Ser83), nr kat. Nr ABE2889, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku 1 wiążącemu fosforylowany czynnik inicjacji translacji 4E w Ser83. Zostało przetestowane pod kątem zastosowania w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne jest skierowane przeciwko białku 1 wiążącemu czynnik 4E inicjujący translację eukariotyczną. Jest ono skierowane przeciwko epitopowi w obrębie 13 aminokwasów otaczających fosfoserynę 83.
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,02% azydkiem sodu i 50% glicerolem.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cells treated with Nocodazole.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho 4E-BP1 (Ser83) in lysate from HeLa cells treated with Nocodazole (100 ng/mL).
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABS2243SAB5700352SAB4500739
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
CM14D3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
ambient
shipped in
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
Q13541
UniProt accession no.
Q13541
UniProt accession no.
Q13541
UniProt accession no.
Q13541
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mitotic CDK1 and 4E-BP1 I: Loss of 4E-BP1 serine 82 phosphorylation promotes proliferative polycystic disease and lymphoma in aged or sublethally irradiated mice.
Sun, et al.
PLoS ONE, 18, e0282722-e0282722 (2023)
Rui Sun et al.
The Journal of biological chemistry, 294(31), 11840-11852 (2019-06-16)
Eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E)-binding protein 1 (4E-BP1) inhibits cap-dependent translation in eukaryotes by competing with eIF4G for an interaction with eIF4E. Phosphorylation at Ser-83 of 4E-BP1 occurs during mitosis through the activity of cyclin-dependent kinase 1 (CDK1)/cyclin B
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE288904054839337154
ABE2889-25UL04054839437960