MABS2243
Anti-phospho-4E BP1 (Ser83) Antibody, clone CM14D3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CM14D3, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 12.58 kDa
observed mol wt ~15 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
mouse
opakowanie
antibody small pack of 100 μL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal half
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer83)
informacje o genach
human ... EIF4EBP1(1978)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in lysate from A431 cells treated with PMA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected 4E-BP1 in lysate from A431 cells treated with PMA (200 nM, 20 min. at 37C), but not in untreated cells.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1