Przejdź do
ABE219
Przeciwciało anty-fosfohistonowe H3 (Ser57)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Histone H3.1, Histone H3/a, Histone H3/b, Histone H3/c, Histone H3/d, Histone H3/f, Histone H3/h, Histone H3/i, Histone H3/j, Histone H3/k, Histone H3/l
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
DB, ICC, IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer57)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 fosforylowanemu w Ser57.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło fosfohiston H3 (Ser57) w komórkach HeLa.
Analiza immunoprecypitacji: 10 µg z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało fosfo-histon H3 (Ser57) z 500 µg ekstraktu kwasu HeLa traktowanego kolcemidem.
Analiza Dot Blot (specyficzność): 0,005 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło fosfohiston H3 (Ser57) w panelu zawierającym różne zmodyfikowane i niezmodyfikowane peptydy Histone H3.
To przeciwciało anty-fosfohistonowe H3 (Ser57) zostało zatwierdzone do stosowania w western blottingu, ICC, IP i dot blot do wykrywania fosfohistonu H3 (Ser57).
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in colcemid treated HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected phospho Histone H3 (Ser57) in 10 µg of colcemid treated HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE375ABE566ABE1057
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Gene Information
human ... HIST1H3F(8968)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu Sun et al.
EBioMedicine, 43, 171-179 (2019-05-08)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) is a rare and fatal pediatric brain cancer without cure. Seeking therapeutic strategies is still a major challenge in DIPG research. Previous study has shown that dysregulation of G1/S cell cycle checkpoint was common in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE21904053252956775