Przejdź do
ABE1311
Anty-SETD5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
SET domain-containing protein 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SETD5(55209)
General description
Białko 5 zawierające domenę SET (UniProt: Q9C0A6; znane również jako Setd5) jest kodowane przez gen SETD5 (znany również jako KIAA1757) (Gene ID: 55209) u człowieka. Wykazano, że białko Setd5 jest niezbędne dla rozwoju ssaków i jest wymagane do regulacji genów związanych z komórkami zarodkowymi w embrionalnych komórkach macierzystych. Wchodzi w interakcje z Tbl1xr1 i Ctr9, które są składnikami 2 różnych kompleksów regulujących transkrypcję (kompleksu rdzeniowego NcoR1 i kompleksu Paf1) w mysich zarodkowych komórkach macierzystych. Embrionalne komórki macierzyste pozbawione Setd5 wykazują upośledzoną proliferację komórkową, zwiększoną apoptozę, wadliwą progresję cyklu komórkowego, zmniejszoną zdolność do różnicowania się w kardiomiocyty i znacznie zaburzoną ekspresję genów. Zarodki myszy z niedoborem Setd5 wykazują poważne wady w tworzeniu cewy nerwowej, somitogenezie i rozwoju serca, mają nieprawidłową waskulogenezę w zarodkach, woreczkach żółtkowych i łożyskach. Umierają między 10,5 a 11,5 dniem embrionalnym. Opisano trzy izoformy Setd5, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Jego domena SET jest zlokalizowana w aminokwasach 269-390. Mutacja w genie SETD5 została powiązana z niepełnosprawnością intelektualną. (Ref.: Yu, SE., et al. (2017). Cell. Biochem. Funct. 35(5); 247-253; Osipovich, AB., et al. (2016). Development 143(24); 4595-4607).
Zaobserwowano ~150 kDa; obliczono 158,28 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 19 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego białka 5 zawierającego domenę SET.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło SETD5 w ludzkiej korze mózgowej, ludzkiej trzustce i ludzkich skrawkach tkanek jąder.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SETD5 w komórkach U2OS.
Przeciwciało anty-SETD5, nr kat. ABE1311, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku 5 zawierającemu domenę SET i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko 5 zawierające domenę SET w ludzkich komórkach. Jego celem jest epitop w obrębie 19 aminokwasów od regionu N-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SETD5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA035574MABT336ABD75
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
Q9C0A6
UniProt accession no.
Q9C0A6
UniProt accession no.
Q5TCZ1
UniProt accession no.
Q96EK4
Gene Information
human ... SETD5(55209)
Gene Information
human ... SETD5(55209)
Gene Information
human ... SH3PXD2A(9644)
Gene Information
human ... THAP11(57215)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE131104054839415098