Kluczowe dokumenty
ABD75
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-THAP11 (Ronin)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
THAP domain-containing protein 11
Wybierz wielkość
100 μG
2090,00 zł
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2090,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
2090,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
human (immunogen homology), rat (based on 100% sequence homology)
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... THAP11(57215)
Opis ogólny
THAP11 (Ronin) jest represorem transkrypcji, który ulega ekspresji głównie w embrionalnych komórkach macierzystych (ES). Zawiera domenę palca cynkowego typu THAP, która jest charakterystyczna dla członków rodziny THAP 11. W komórkach ES THAP11 oddziałuje z ko-regulatorem transkrypcji HCF-1, aby rekrutować białka modyfikujące chromatynę, takie jak członkowie rodziny białek polycomb, w celu wywołania represji genów. THAP11 celuje w geny zaangażowane w metabolizm, inicjację transkrypcji i splicing RNA. Odgrywa ważną rolę w utrzymaniu pluripotencjalnego stanu komórek ES.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu THAP11.
Zastosowanie
Analiza Western Blot: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył THAP11 na 10 µg lizatu tkanki wątroby myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło THAP11 w mięśniu sercowym myszy i tkankach wątroby myszy.
To przeciwciało anty-THAP11 (Ronin) zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC do wykrywania THAP11 (Ronin).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Jakość
Evaluated by Western Blot in mouse heart tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected THAP11 on 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~48 kDa. Niescharakteryzowane pasma pojawiają się przy ~20-25 kDa w niektórych lizatach.
Postać fizyczna
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Lizat tkanki serca myszy
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1