Przejdź do
ABE114
Przeciwciało anty-PRDM5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
PR domain zinc finger protein 5, PR domain-containing protein 5
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDM5(11107)
General description
PRDM5 jest członkiem rodziny supresorów nowotworów zawierających domenę PR. PRDM5 aktywuje metylotransferazę histonową G9a i deacetylazy histonowe klasy I w celu regulacji transkrypcji. PRDM5 zazwyczaj funkcjonuje jako represor transkrypcji, ale może być również aktywatorem dla endogennych genów docelowych. PRDM5 jest często wyciszany w ludzkich nowotworach piersi, jajnika i wątroby i jest kandydującym biomarkerem dla niektórych nowotworów, takich jak rak przewodu pokarmowego. Dodatkowe badania powiązały również utratę funkcji PRDM5 z rozwojem i patogenezą raka szyjki macicy.
~75 kDa. Opisano trzy izoformy o masie 73, 70 i 13 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma między 13 a 73 kDa.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu PRDM5.
Application
Analiza Western Blot: 1 µg/mL z reprezentatywnej partii wykrył PRDM5 na 10 µg lizatu komórek HeLa i ekstraktu jądrowego HeLa.
Użyj przeciwciała anty-PRDM5 (królicze przeciwciało poliklonalne) zatwierdzonego w WB do wykrywania PRDM5, znanego również jako białko 5 zawierające domenę PR.
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in PC3 cell lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PRDM5 on 10 µg of PC3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABE972ABE95ABE1947
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
UniProt accession no.
Q9NQX1
UniProt accession no.
Q9NQX1
UniProt accession no.
Q9H4Q4
UniProt accession no.
Q9NQV7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-PRDM5
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE11404053252752391