MABE972
Anti-PRDM5 Antibody
clone 57-20, from mouse
Synonim(y):
PRDM5, PR domain zinc finger protein 5, PR domain-containing protein 5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
57-20, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Prdm5(70779)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody immunoprecipitated PRDMS E9 and E10 intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) cells. (Seehawer, M., et al. (2018). Nature 562(7725); 69-75).
Jakość
Western Blotting Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PRDM5 in 10 µg of mouse ESC lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Inne uwagi
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1