Przejdź do
ABD134
Przeciwciało anty-BMP15
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein 15, BMP-15, Growth/differentiation factor 9B, GDF9B, GDF-9B, ODG2, POF4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1620,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMP15(9210)
mouse ... Bmp15(12155)
General description
Białko morfogenetyczne kości 15 (BMP15), znane również jako czynnik wzrostu/różnicowania 9B (GDF9B), jest częścią nadrodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-β). BMP15 jest specyficznym dla oocytów czynnikiem wzrostu i różnicowania, który stymuluje folikulogenezę i rozwój, a także wzrost komórek ziarnistych (GC). BMP15 ulega ekspresji wyłącznie w oocycie. Defekty BMP15 są powiązane z dysgenezją jajników typu 2 (ODG2) i przedwczesną niewydolnością jajników typu 4 (POF4). Potencjalnie, BMP15 może być markerem oogenezy, wykorzystywanym do monitorowania różnicowania ludzkich komórek macierzystych płynu owodniowego w komórki podobne do oocytów.
Zaobserwowano ~53 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu BMP15.
Application
Analiza immunocytochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło BMP15 w komórkach NIH/3T3.
Anti-BMP Antibody15 to wysoce specyficzne królicze przeciwciało poliklonalne, które celuje w BMP i zostało przetestowane w Western Blotting i ICC.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat komórek NIH/3T3
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected BMP15 in 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ZRB1489HPA014572ABS548
biological source
rabbit
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Gene Information
human ... BMP15(9210)
mouse ... Bmp15(12155)
Gene Information
human ... BMP2(650)
Gene Information
human ... BMP1(649)
Gene Information
human ... EPS15(2060)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABD13404053252906954