Merck
ABS548
Przeciwciało anty-Eps15
serum, from rabbit
Synonim(y):
Epidermal growth factor receptor substrate 15, Protein Eps15, Protein AF-1p
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EPS15(2060)
General description
Eps15, znany również jako substrat receptora naskórkowego czynnika wzrostu 15, białko AF-1p i kodowany przez gen EPS15/AF1P, jest ważnym białkiem zaangażowanym w regulację wzrostu komórek, rozprzestrzenianie się komórek, proliferację, inwazję i pączkowanie. Sugeruje się, że substrat 15 szlaku receptora naskórkowego czynnika wzrostu (Eps15) bierze udział w endocytozie receptorów powierzchniowych komórek, w tym receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). Eps15 odgrywa również rolę w tworzeniu dołów pokrytych klatryną i endocytozie. Eps15 jest zlokalizowany w cytoplazmie i błonie plazmatycznej, a w szczególności w dołach pokrytych klatryną po aktywacji EGFR. Eps15 jest fosforylowany przy Tyr-849 przez kinazę p38alfa po stymulacji EGF podczas procesów endocytarnych. Eps15 ulega wszechobecnej ekspresji, a aberracja chromosomalna obejmująca gen Eps15 jest związana z ostrą białaczką.
~125 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu Eps15.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Eps15 w 10 µg lizatu komórek A431, HeLa, HepG2, mysiego mózgu i PC12.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Eps15 w lizacie komórek NIH/3T3 (Fazioli, F., et al. (1993). Molecular and Cellular Biology. 13(9):5814-5828).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Eps15 w lizacie komórek GST (Umasankar, P. K., et al. (2012). Nature. 14(5):488-501).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Eps15 w komórkach HeLa (Hinrichsen, L., et al. (2003). JBC. 278:45160-45170).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Eps15 w tkance kłębuszków nerkowych. (Hasse, S., et al. (2006). Cell Biology. 126:219-229).
Anti-Eps15 Antibody to przeciwciało przeciwko Eps15 do stosowania w western blottingu, ICC i IHC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Eps15 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABS54804053252976483