Przejdź do
ABD121
Przeciwciało anty-PRDM14
from rabbit
Synonim(y):
PRDM-14, PR domain zinc finger protein 14
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDM14(63978)
General description
PRDM14 jest inhibitorem transkrypcji o masie około 65 kDa, który zawiera jedną domenę PR/SET metylującą histony (aa 266 - 367) i sześć powtórzeń palca cynkowego (aa 400 - 568). PRDM14 ulega preferencyjnej ekspresji w komórkach zarodkowych i niezróżnicowanych embrionalnych komórkach macierzystych, w których odgrywa centralną rolę w specyfikacji linii, utrzymaniu pluripotencji i represji transkrypcji genów somatycznych. PRDM14 jest regulowany w górę w raku piersi i białaczce limfoblastycznej. Ostatnio PRDM14 zapewnia naiwną pluripotencję poprzez podwójną regulację szlaków sygnałowych i epigenetycznych w embrionalnych komórkach macierzystych
Zaobserwowano ~64 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Ludzki rekombinowany PRDM14.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium na ludzkich komórkach ES H1 (CHAN et al., 2013. STEM CELLS, 31:682-692).
Analiza ChIPseq: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium na ludzkich komórkach ES H1 (Chia et al., 2010. Nature. 316, VOL 468).
To przeciwciało anty-PRDM14 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) oraz ChIP-seq do wykrywania PRDM14.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Człowiek
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Surowica poliklonalna królicza
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Human ES cell cell lysate. Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PRDM14 in undifferentiated human ES cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB4350ABD130ABE543
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... PRDM14(63978)
Gene Information
human ... PRDM14(63978)
Gene Information
human ... PRDM16(63976)
Gene Information
human ... PRDM16(63976)
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-PRDM14
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Anastasiya Sybirna et al.
Nature communications, 11(1), 1282-1282 (2020-03-11)
PRDM14 is a crucial regulator of mouse primordial germ cells (mPGCs), epigenetic reprogramming and pluripotency, but its role in the evolutionarily divergent regulatory network of human PGCs (hPGCs) remains unclear. Besides, a previous knockdown study indicated that PRDM14 might be
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABD12104053252993039