Przejdź do
ABC849
Przeciwciało anty-ZIP-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Zinc transporter ZIP1, Solute carrier family 39 member 1, Zinc-iron-regulated transporter-like, Zrt- and Irt-like protein 1, ZIP-1, hZIP1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC39A1(27173)
General description
Transporter cynku ZIP1, znany również jako Solute carrier family 39 member 1 lub Zinc-iron-regulated transporter-like lub Zrt- and Irt-like protein 1 (ZIP-1 lub hZIP1) i kodowany przez gen o nazwie SLC39A1 lub IRT1 lub ZIP1 lub ZIRTL, jest odpowiedzialny za wychwyt i akumulację fizjologicznie efektywnego cynku w komórkach prostaty. Cynk jest jonem niezbędnym dla komórek i odgrywa istotną rolę we wzroście, rozwoju i różnicowaniu. Ekspresja ZIP1 jest znacznie obniżona w wielu tkankach nowotworowych i uważa się, że działa jako gen supresorowy guza w raku prostaty. Najnowsze badania wykazały, że nadekspresja ZIP1 i towarzyszący jej zwiększony poziom wewnątrzkomórkowego cynku w komórkach PC-3 powodują znaczące zahamowanie NF-κB, prowadząc do obniżenia poziomu antyapoptotycznego białka Bcl-2, Bcl-XL i inhibitora apoptozy XIAP, zmniejszając potencjał złośliwości komórek raka prostaty in vitro i in vivo.
Zaobserwowano ~40 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego ZIP-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 μg/ml z reprezentatywnej partii wykryło ZIP-1 w ludzkiej tkance nerkowej.
Przeciwciało anty-ZIP-1 wykrywa poziom ZIP-1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w ZIP-1.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że przeciwciało to nie reaguje krzyżowo z innymi członkami rodziny ZIP.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Mouse kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected ZIP-1 in Mouse kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABC834SAB4501358AV44019
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuekun Fu et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 5(4), 1700755-1700755 (2018-05-04)
Citrate is essential to biomineralization of the bone especially as an integral part of apatite nanocomposite. Citrate precipitate of apatite is hypothesized to be derived from mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) upon differentiation into mature osteoblasts. Based on 13C-labeled signals identified
Hyo Min Cho et al.
Molecular cell, 73(2), 364-376 (2018-12-26)
Mitophagy, a mitochondrial quality control process for eliminating dysfunctional mitochondria, can be induced by a response of dynamin-related protein 1 (Drp1) to a reduction in mitochondrial membrane potential (MMP) and mitochondrial division. However, the coordination between MMP and mitochondrial division
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC84904053252943973