Przejdź do
ABC848
Przeciwciało anty-Toso
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Fas apoptotic inhibitory molecule 3, Regulator of Fas-induced apoptosis Toso, Toso
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB3500445SAB1406795SAB1409985
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: 1 μg/mL
General description
Apoptoza jest ważnym procesem, dzięki któremu utrzymywana jest prawidłowa homeostaza i funkcja tkanek. Toso (znany również jako Fas apoptotic inhibitory molecule 3, Regulator of Fas-induced apoptosis i FAIM3) jest nowym regulatorem apoptozy indukowanej przez Fas w komórkach limfoidalnych i po nadekspresji w komórkach Jurkat, a także u transgenicznych myszy, czyni te komórki odpornymi na apoptozę indukowaną przez Fas, ale nie na apoptozę indukowaną przez TRAIL. Ponadto stwierdzono, że Toso wiąże się z FADD, co sugeruje, że Toso działa poprzez zakłócanie tworzenia kompleksu sygnałowego indukującego śmierć.
~60 kDa.
Pomimo przewidywanej masy cząsteczkowej 43 kDa, Toso często migruje przy 60 kDa w western blotach.
W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 13 aminokwasowemu peptydowi w pobliżu C-końca ludzkiego Toso.
Application
Przeciwciało anty-Toso jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w cząsteczkę hamującą apoptozę Fas 3 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human lung tissue lysate with and without blocking peptide.
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Toso in human lung tissue lysate with and without blocking peptide.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABC84804053252940712